Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
149271000 149270250
ACRO149271000EA 169 EUR
ACRO149271000 ACRO149270250
Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico 95%
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formula: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Pto. Ebullición: 466 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 295 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004019
Núm. CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Índice Merck: 13,00453
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to light purple Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Specific optical rotation +22.5° to +24.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)