Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico 90+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
400850250 400851000
ACRO400850250EA 122 EUR
ACRO400850250 ACRO400851000
Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico 90+% ACS
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formula: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Pto. Ebullición: 466 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 295 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004019
Núm. CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Índice Merck: 13,00453
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown-pink to light purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in sodium carbonate) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Sensitivity (to phosphate) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.2 %