Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
08751-100G 08751-25G
08751-100GEA 185 EUR
08751-100G 08751-25G
Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico, Supelco®
Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₀H₉NO₄S
Pto. Ebullición: 466 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004019
Núm. CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Índice Merck: 13,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d323afeb27c021f4831b4b8054d80827236e0af&vid=d1626610df0ce029c3a6d212f4b87ccff0f67085&prid=web&clid=SAPDAM