Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 401 EUR
1.00099.0025 1.00099.0100
Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico, Supelco®
Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₀H₉NO₄S
Pto. Ebullición: 466 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004019
Núm. CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Índice Merck: 13,00453
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3