Ácido 4-fluoro-1-naftoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16778.03
A16778.06
A16778.03EA
59.7
EUR
A16778.03
A16778.06
Ácido 4-fluoro-1-naftoico ≥97%
Ácido 4-fluoro-1-naftoico
Purity: 97%
CAS No.: 573-03-5
Molecular Formula: C11H7FO2
Formula Weight: 190.18
Melting Point: 223-226°
Beilstein Reference: 2257292
Formula:
C₁₁H₇FO₂ Pto. de fusión: 223…226 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004011 Núm. CAS: 573-03-5 EINECS: 209-346-9 |