Ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11433.14
A11433.22
A11433.14EA
41.4
EUR
A11433.14
A11433.22
Ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico tech. 90%, grado técnico
Ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico
Purity: 90%
CAS No.: 84-89-9
Molecular Formula: C10H9NO3S
Formula Weight: 223.25
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₉NO₃S Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014315 Núm. CAS: 84-89-9 EINECS: 201-571-0 Índice Merck: 14,6404 |