Ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0346-500G A0346-25G
TCIAA0346-500GEA 203 EUR
TCIAA0346-500G TCIAA0346-25G
Ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Número MDL: MFCD00004030
Núm. CAS: 119-79-9
EINECS: 204-351-2
Índice Merck: 14,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31cef5894840426a82e876045fe87cbdbad38c1e&vid=31cef5894840426a82e876045fe87cbdbad38c1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %