Ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L03099.06
L03099.14
L03099.06EA
31.3
EUR
L03099.06
L03099.14
Ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico 97%
Ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico
Purity: 97%
CAS No.: 119-79-9
Molecular Formula: C10H9NO3S
Formula Weight: 223.25
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₉NO₃S Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004030 Núm. CAS: 119-79-9 EINECS: 204-351-2 Índice Merck: 14,2350 |