X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido) 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
BCIG
327241000
327245000
ACRO327241000EA
78.5
EUR
ACRO327241000
ACRO327245000
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido) 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
Formula:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Pto. de fusión: 230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005666 Núm. CAS: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % |
TLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -61° to -63° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |