X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
Proveedor: Biotium
Sinónimos: BCIG
10011-1 10011-2 10011
10011-1EA 184 EUR
10011-1 10011-2 10011.
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Pto. de fusión: 237…239 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005666
Núm. CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8