Amonio cloruro 2 mol/l (2 N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1005301
Proveedor: VWR Chemicals
87769.290EA 90.6 EUR
87769.290
Amonio cloruro 2 mol/l (2 N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1005301
Amonio cloruro
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Suministrado con certificado de análisis. Fabricación según demanda. Consulte con atención al cliente.
Formula: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011420
Núm. CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022