Óxido de aluminio y bario, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
22642.22 22642.36
22642.22EA 71 EUR
22642.22 22642.36
Óxido de aluminio y bario, tech.
Óxido de aluminio y bario
CAS No.: 12004-04-5 Molecular Formula: BaAl2O4 (approximate formula) Formula Weight: 561.98 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00049716
Formula: Al₂BaO₄
Pto. de fusión: 169,5…170 °C
Densidad: 4,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049716
Núm. CAS: 12004-04-5
EINECS: 234-445-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III