Óxido de aluminio y calcio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
22646.06
22646.14
22646.22
22646.06EA
81.2
EUR
22646.06
22646.14
22646.22
Óxido de aluminio y calcio ≥99% (metals basis)
Óxido de aluminio y calcio
Purity: 99%
CAS No.: 12042-68-1
Molecular Formula: CaAl2O4
Formula Weight: 158.02
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.981
Melting Point: 1600°
MDL No.: MFCD00049722
Formula:
Al₂CaO₄ Pto. de fusión: 1600 °C Densidad: 2,981 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049722 Núm. CAS: 12042-68-1 EINECS: 234-931-0 |