Trocloseno sódico, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

B23504.14 B23504.22 B23504.36
B23504.14EA 32.9 EUR
B23504.14 B23504.22 B23504.36
Trocloseno sódico, (max. 3% H₂O) 97% (dry weight)
Trocloseno sódico

Purity: 97% CAS No.: 2893-78-9 Molecular Formula: C3Cl2N3NaO3 Formula Weight: 219.95 Odour: Chlorine-like Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 4056155 UN No.: 2465 MDL No.: MFCD00006036

Formula: C₃Cl₂N₃NaO₃
Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.)
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006036
Núm. CAS: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
UN: 2465
ADR: 5.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR