Trocloseno sódico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
204110250
204115000
204110025
ACRO204110250EA
51.5
EUR
ACRO204110250
ACRO204115000
ACRO204110025
Trocloseno sódico 98%
Trocloseno sódico
Formula:
C₃Cl₂N₃NaO₃ Pto. de fusión: 225 °C Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006036 Núm. CAS: 2893-78-9 EINECS: 220-767-7 UN: 2465 ADR: 5.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dry substance) |