Silicagel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, esférico 7.5 µm APS for preparative chromatography
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45816.14
45816.06
45816.14EA
245
EUR
45816.14
45816.06
Silicagel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, esférico 7.5 µm APS for preparative chromatography
Silicagel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 335m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |