Silicagel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, esférico 3 µm APS para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45803.03
45803.06
45803.03EA
70.8
EUR
45803.03
45803.06
Silicagel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, esférico 3 µm APS para HPLC
Silicagel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |