Silicagel, Pore size: 110 Å ≥99.99%, esférico 1.6 µm APS para HPLC/UHPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
45795.03 45795.06
45795.03EA 146 EUR
45795.03 45795.06
Silicagel, Pore size: 110 Å ≥99.99%, esférico 1.6 µm APS para HPLC/UHPLC
Silicagel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4