Silicagel, Tamaño de poro: 150 Å, wide pore
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42726.18 42726.30 42726.A1 42726.A7
42726.18EA 35.8 EUR
42726.18 42726.30 42726.A1 42726.A7
Silicagel, Tamaño de poro: 150 Å, wide pore
Silicagel
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: -100+200 Mesh, S.A. 350-400m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4