Silicagel, Tamaño de poro: 300 Å, esférico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44101.09 44101.18
44101.09EA 214 EUR
44101.09 44101.18
Silicagel, Tamaño de poro: 300 Å, esférico
Silicagel
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4