Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å ≥99.99%, esférico 10 µm APS for preparative chromatography
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
45819.06 45819.14
45819.06EA 57.1 EUR
45819.06 45819.14
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å ≥99.99%, esférico 10 µm APS for preparative chromatography
Silicagel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 650m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4