Silicagel, Tamaño de poro: 70 Å ≥99.99%, esférico 5 µm APS para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45809.06
45809.14
45809.06EA
146
EUR
45809.06
45809.14
Silicagel, Tamaño de poro: 70 Å ≥99.99%, esférico 5 µm APS para HPLC
Silicagel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 500m2/g, P.V. 0.95cc/g
Odour: Odourless
pH: 5.5-8
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 Pto. de fusión: 1710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |