Silicagel, Pore size: 80 Å ≥99.99%, esférico 2.2 µm APS para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45797.03
45797.06
45797.03EA
82.6
EUR
45797.03
45797.06
Silicagel, Pore size: 80 Å ≥99.99%, esférico 2.2 µm APS para HPLC
Silicagel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 470m2/g, P.V. 0.95cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |