Florisil® 100-200 mesh para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido silícico, sal de magnesio, activado, Ácido silícico, sal de magnesio, Florisil
B21870.0B B21870.30
B21870.0BEA 391 EUR
B21870.0B B21870.30
Florisil® 100-200 mesh para cromatografía
Silicato de magnesio
CAS No.: 1343-88-0 MDL No.: MFCD00078249
Formula: MgO₃Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078249
Núm. CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1