Florisil® 100-200 mesh por cromatografía en columna
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido silícico, sal de magnesio, activado, Ácido silícico, sal de magnesio, Florisil
205442500 205445000 205440050
ACRO205442500EA 158 EUR
ACRO205442500 ACRO205445000 ACRO205440050
Florisil® 100-200 mesh por cromatografía en columna
Silicato de magnesio
Formula: MgO₃Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078249
Núm. CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size 7.8 % (325 mesh)