Florisil® 60-100 mesh por cromatografía en columna
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido silícico, sal de magnesio, activado, Ácido silícico, sal de magnesio, Florisil
205450010 205452500 205455000 205450050
ACRO205450010EA 419 EUR
ACRO205450010 ACRO205452500 ACRO205455000 ACRO205450050
Florisil® 60-100 mesh por cromatografía en columna
Silicato de magnesio
Formula: MgO₃Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078249
Núm. CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Particle size 6.9 % (140 mesh) typical