Florisil® para cromatografía
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: Ácido silícico, sal de magnesio, activado, Ácido silícico, sal de magnesio, Florisil
SC-4179-B005 SC-4179-S020
PROOSC-4179-B005EA 258 EUR
PROOSC-4179-B005 PROOSC-4179-S020
Florisil® para cromatografía
Silicato de magnesio
Formula: MgO₃Si
Número MDL: MFCD00078249
Núm. CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1