Florisil® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: Ácido silícico, sal de magnesio, activado, Ácido silícico, sal de magnesio, Florisil
SC-4182-B005 SC-4182-S020
PROOSC-4182-B005EA 222 EUR
PROOSC-4182-B005 PROOSC-4182-S020
Florisil® para análisis de residuos de pesticidas
Silicato de magnesio
Formula: MgO₃Si
MW: 100.38 g/mol
Número MDL: MFCD00078249
Núm. CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1