Óxido de aluminio y litio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dióxido de aluminio y litio
13412.18
13412.30
13412.A1
13412.18EA
115
EUR
13412.18
13412.30
13412.A1
Óxido de aluminio y litio
Óxido de aluminio y litio
CAS No.: 12003-67-7
Molecular Formula: LiAlO2
Formula Weight: 65.92
Physical Form: Powder
Density: 2.62
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016172
Formula:
AlLiO₂ Pto. de fusión: >1625 °C Densidad: 2,62 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016172 Núm. CAS: 12003-67-7 EINECS: 234-434-9 |