Óxido de aluminio y magnesio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tetraóxido de dialuminio y magnesio
22950.22 22950.36 22950.PG
22950.22EA 56.7 EUR
22950.22 22950.36 22950.PG
Óxido de aluminio y magnesio ≥99% (metals basis)
Óxido de aluminio y magnesio
Purity: 99% CAS No.: 12068-51-8 Molecular Formula: MgAl2O4 Formula Weight: 142.26 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049475
Formula: Al₂MgO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049475
Núm. CAS: 12068-51-8
EINECS: 235-100-5