Formaldehído 4%
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
MC313613.6010
MC313613.9010
PRLSMC313613.6010EA
0
EUR
PRLSMC313613.6010
PRLSMC313613.9010
Formaldehído 4%
Formaldehído
(10% Formaline solution)
Formula:
CH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003274 Núm. CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |