Formaldehído 4% para histología, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
1.00496.5000EA 101 EUR
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
Formaldehído 4% para histología, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Formaldehído
(= 10% Formaline solution)
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.1 (H2O)