Sodio aluminato, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 1302-42-7
Molecular Formula: Al2O3.Na2O
Formula Weight: 163.94
Physical Form: Crystalline
Density: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in alcohol, soluble in water
UN No.: 2812
MDL No.: MFCD00801010
Formula:
NaAlO₂ Pto. de fusión: 1800 °C Densidad: 1,52 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00801010 Núm. CAS: 1302-42-7 EINECS: 215-100-1 UN: 2812 ADR: 8,III Índice Merck: 12,08715 |