N-Octil β-D-glucopiranósido, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Octil β-D-glucopiranósido
494459-1 494459-25 494459-5 494459-100GM
494459-1EA 138 EUR
494459-1 494459-25 494459-5 494459-100GM
N-Octil β-D-glucopiranósido, Millipore®
N-Octil β-D-glucopiranósido
Formula: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292,37 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063288
Núm. CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8