N-Octil β-D-glucopiranósido, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Octil β-D-glucopiranósido
494460-1 494460-5
494460-1EA 385 EUR
494460-1 494460-5
N-Octil β-D-glucopiranósido, Millipore®
N-Octil β-D-glucopiranósido
Formula: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292.37 g/mol
Pto. de fusión: 110
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063288
Núm. CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8