N-Octil β-D-glucopiranósido
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Octil β-D-glucopiranósido
L13259.03
L13259.MD
L13259.03EA
101
EUR
L13259.03
L13259.MD
N-Octil β-D-glucopiranósido
N-Octil β-D-glucopiranósido
CAS No.: 29836-26-8
Molecular Formula: C14H28O6
Formula Weight: 292.37
Melting Point: 103-104°
Beilstein Reference: 84118
Optical Rotation: -31° (c=2 in methanol)
Formula:
C₁₄H₂₈O₆ MW: 292,37 g/mol Pto. de fusión: 103…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063288 Núm. CAS: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |