97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
pNPP, Fosfato de disodio y 4-nitrofenilo hexahidrato
A12310.06
A12310.14
A12310.22
A12310.06EA
59.1
EUR
A12310.06
A12310.14
A12310.22
97+%
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations.
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
Formula:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00066288 Núm. CAS: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |