4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP) 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
128860100
128860500
ACRO128860100EA
128
EUR
ACRO128860100
ACRO128860500
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP) 98+%
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Formula:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00066288 Núm. CAS: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 27.5 to 31.0 % (K.F.) |
Solubility | (5 % in water) Clear |
HPLC | ≤0.1 % free 4-nitrophenol |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % |
UV | at 245 nm A: ≤0.046 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |