4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: pNPP, Fosfato de disodio y 4-nitrofenilo hexahidrato
3351.0005EA 0 EUR
3351.0005 3351.0025
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MW: 371,144 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066288
Núm. CAS: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay about 70%
Free p-nitrophenol max. 0.07 %