, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck Millipore (Oncogene)
Sinónimos: pNPP, Fosfato de disodio y 4-nitrofenilo hexahidrato
4876-1 4876-5
4876-1EA 50.5 EUR
4876-1 4876-5
, Sigma-Aldrich®
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066288
Núm. CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5