4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Proveedor: Cayman Chemical
400090-25 400090-5
CAYM400090-25EA 60.5 EUR
CAYM400090-25 CAYM400090-5
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066288
Núm. CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5