Óxido de aluminio y estroncio ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39647.14 39647.22
39647.14EA 129 EUR
39647.14 39647.22
Óxido de aluminio y estroncio ≥99.5% (metals basis)
Óxido de aluminio y estroncio
Purity: 99.5% CAS No.: 12004-37-4 Molecular Formula: SrAl2O4 Formula Weight: 205.58 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 3.559 Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054054
Formula: Al₂O₄Sr
Densidad: 3,559
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054054
Núm. CAS: 12004-37-4
EINECS: 234-455-3