Vanadio oxisulfato hidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxisulfato de vanadio hidrato
11090.18 11090.30 11090.09
11090.18EA 136 EUR
11090.18 11090.30 11090.09
Vanadio oxisulfato hidrato ≥99.9% (metals basis)
Vanadio oxisulfato hidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 123334-20-3 Molecular Formula: VOSO4.xH2O Formula Weight: 163.00(anhy) Physical Form: Lump Density: 2.5 Appearance: Blue Odour: Odourless Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,9926 UN No.: 2931 MDL No.: MFCD00149933
Formula: O₅SV·H₂O
MW: 163,00 g/mol (anhy)
Densidad: 2,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149933
Núm. CAS: 123334-20-3
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,9926