Vanadio oxisulfato pentahidrato 17-23% (v/v)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
214841000 214840250
ACRO214841000EA 251 EUR
ACRO214841000 ACRO214840250
Vanadio oxisulfato pentahidrato 17-23% (v/v)
Vanadio oxisulfato pentahidrato
Formula: VOSO₄·5H₂O
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149933
Núm. CAS: 12439-96-2
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Moist crystalline powder or crystals
Degree of hydration ca. 5 moles water
Titration with KMnO4 17 to 23 % (V)
Iron (Fe) ≤600 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm