Wright's stain, puro, certified
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
422640100 422640250 422641000
ACRO422640100EA 32.4 EUR
ACRO422640100 ACRO422640250 ACRO422641000
Wright's stain, puro, certified
Wright's stain
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082143
Núm. CAS: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
BSC Certification Passes