Wright's stain para tinción para microscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17903.14 A17903.22
A17903.14EA 61.7 EUR
A17903.14 A17903.22
Wright's stain para tinción para microscopia
Wright's stain
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00082143
Núm. CAS: 68988-92-1