Wright's stain para tinción para microscopia, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.09278.0025 1.09278.1000
1.09278.0025EA 117 EUR
1.09278.0025 1.09278.1000
Wright's stain para tinción para microscopia, Sigma-Aldrich®
Wright's stain
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082143
Núm. CAS: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
IVDLogo