Anhídrido acético 25% in pyridine Reag. Ph. Eur. 1000501
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
87760.290EA 624 EUR
87760.290
Anhídrido acético 25% in pyridine Reag. Ph. Eur. 1000501
Anhídrido acético
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula: (CH₃CO)₂O
MW: 102,09 g/mol
Número MDL: MFCD00008705
Núm. CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1282
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/53/2302253.jpg