Antimonio, 1000 mg/l Sb en ácido nítrico 5% con ácido fluorhídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86707.260EA 28.56 EUR
86707.260 86707.180
Antimonio, 1000 mg/l Sb en ácido nítrico 5% con ácido fluorhídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de antimonio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%