Boro solución 1000 ppm AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86663.260EA 40.8 EUR
86663.260 86663.180
Boro solución 1000 ppm AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de boro
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%